安全性情報
24701
Supelco
2 mL標準口径バイアル用インサート、内径4.6 mm
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥6,570
¥6,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥6,570
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
¥6,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear glass (shell style)
包装
pkg of 200 ea
外径 × H
5 mm × 31 mm
容量
0.25 mL
適合性
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)