Merck
24883
Supelco
セプタム、障壁、pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
barrier (silicone bonded to aluminum)
詳細
aluminum/silicone
septum type: Barrier
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
11 mm
直径×厚み
11 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート