Merck
854995
Supelco
Insert for 1.5 mL standard opening vial
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
製品854995は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
conical clear glass
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H
5 mm × 30 mm
サイズ
0.10 mL
適合性
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
詳細
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)