Merck
22193-U
Hamilton® シリンジ、GASTIGHT®1000シリーズ 交換針型特殊針
1002RN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Gastight Syringe with Removable Needle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga (bevel tip)
詳細
Gastight®
特徴
removable needle RN
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81430
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
2.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート