Merck
SU860044
Supelco
TopSert TPX®オートサンプラー用バイアル
Snap ring vials, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
特徴
TopSert
包装
pkg of 100 ea
利用可能性
not available in USA
外径
11.6 mm
直径× H
11.6 mm × 32 mm
容量
0.2 mL
フィッティング
thread for 11 mm
適合性
for use with 11 mm snap top seal
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)