Merck
Z765341
Microflex® Ultraform® nitrile gloves
size S
別名:
Nitrile gloves, Ultraform gloves, disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 EA
¥4,279
10 X 300 EA
¥42,680
¥4,279
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
300 EA
¥4,279
10 X 300 EA
¥42,680
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
¥4,279
Check Cart for Availability
物質
blue nitrile
サイズ
S
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
CE compliant: no
disposable
latex free
powder-free
durability, standard weight
powder free, textured tips, no lining and not water resistance
包装
case of 3000 ea (10 x 300e)
pack of 300 × gloves
メーカー/製品名
Microflex UF-524-S
L × 厚み
230 mm × 0.05 mm , size type, ambidexterous
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The unique soft formulation of Ultraform® fits your hand effortlessly as if it is a second skin. In field tests users wearing Ultraform actually experienced an increase in fine motor task performance compared to a bare hand.
You have to feel how this feels for yourself.
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Ultraform is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)