Merck
SAAR1122040
アンモニア 溶液
32%, univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH3
CAS番号:
分子量:
17.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent
製品種目
univAR
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122040LC)
濃度
32%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR1122040LC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)