Merck
PHL89897
α-Allocryptopine
phyproof® Reference Substance
別名:
Allocryptopine, α-Fagarine, β-Homochelidonine, Thalictrimine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥94,500
¥94,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥94,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO5
CAS番号:
分子量:
369.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥94,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1(CCc2c(cc4c(c2)OCO4)C(=O)Cc3c(c(c(cc3)OC)OC)C1)C
InChI
1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(23)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-22/h4-5,9-10H,6-8,11-12H2,1-3H3
InChI Key
HYBRYAPKQCZIAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89897-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)