アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]([C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C)O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
BHQCQFFYRZLCQQ-PGHAKIONSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
700213P-VAR:
700213P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)