Merck
PHL89856
Vanillic acid 4-β-D-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid 4-β-D-glucoside, Vanillic acid 4-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥148,000
¥148,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥148,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18O9
CAS番号:
分子量:
330.29
Beilstein:
5452207
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥148,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O9/c1-21-8-4-6(13(19)20)2-3-7(8)22-14-12(18)11(17)10(16)9(5-15)23-14/h2-4,9-12,14-18H,5H2,1H3,(H,19,20)/t9-,10-,11+,12-,14-/m1/s1
InChI Key
JYFOSWJYZIVJPO-YGEZULPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus pimpinella crataegus pimpinella
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89856-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)