Merck
PHL10154
Glucovanillin
phyproof® Reference Substance
別名:
Avenein, Vanillin glucoside, Vanilloside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18O8
CAS番号:
分子量:
314.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)C=O)OC
InChI Key
LPRNQMUKVDHCFX-RKQHYHRCSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL10154-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)