Merck
PHL89808
テオブロミン
phyproof® Reference Substance
別名:
2,6-ジヒドロキシ-3,7-ジメチルプリン, 3,7-ジヒドロ-3,7-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン, 3,7-ジメチルキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N4O2
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
16464
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
345-350 °C
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
InChI Key
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ホスホジエステラ-ゼインヒビタ-であり、アデノシンレセプタ-に対する弱いアンタゴニスト作用があります。利尿薬、平滑筋弛緩薬です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL89808-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)