Merck
PHL89200
ゲニスチン
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシイソフラボン 7-グルコシド, ゲニステイン 7-グルコシド, ゲニステイン-7-O-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥48,300
¥48,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥48,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O10
CAS番号:
分子量:
432.38
Beilstein:
64479
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥48,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
哺乳類ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ (TdT)の選択的インヒビター。哺乳類または微生物のDNAポリメラーゼへの影響は無視できます。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89200-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)