Merck
PHL89767
Protopanaxadiol
phyproof® Reference Substance
別名:
(20S)-Protopanaxadiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥55,200
¥55,200
出荷予定日2025年3月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥55,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H52O3
CAS番号:
分子量:
460.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,200
出荷予定日2025年3月27日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
品質水準
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@]2([C@@]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(C([C@H](CC4)O)(C)C)CC3)C)C1)(CC[C@@H]2[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-19(2)10-9-15-29(7,33)23-13-17-28(6)20-11-12-22-26(3,4)24(31)14-16-27(22,5)21(20)18-25(32)30(23,28)8/h10,20-25,31-33H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22?,23-,24+,25-,27-,28-,29+,30-/m1/s1
InChI Key
SOFRKDBOODGBCL-LNTRKWQZSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL89767-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)