Merck
PHL89565
アリストロキン酸I
phyproof® Reference Substance
別名:
TR 1736
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥46,300
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥46,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11NO7
CAS番号:
分子量:
341.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ホスホリパーゼA2の強力なインヒビターであり、好中球でカルシウムイオノフォアにより誘導されるホスホリパーゼA2の活性などを阻害します。動物実験モデルで腎腫瘍のイニシエーターとなっています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89565-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)