Merck
PHL89525
ピノレシノール
phyproof® Reference Substance
別名:
(+)-ピノレシノール, 4,4′-((1S,3aR,4S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,4-c]フラン-1,4-ジイル)ビス(2-メトキシフェノール), 4,4′-[(1S,3aR,4S,6aR)-テトラヒドロ-1H,3H-フロ[3,4-c]フラン-1,4-ジイル]ビス(2-メトキシフェノール)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥75,200
¥75,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥75,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22O6
CAS番号:
分子量:
358.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥75,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc(O)c(OC)c4
InChI
1S/C20H22O6/c1-23-17-7-11(3-5-15(17)21)19-13-9-26-20(14(13)10-25-19)12-4-6-16(22)18(8-12)24-2/h3-8,13-14,19-22H,9-10H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
InChI Key
HGXBRUKMWQGOIE-AFHBHXEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
TNF-α産生を阻害することによって、抗酸化活性と抗炎症活性を発現します。
ピノレジノールは、トウニワトコ(Sambucus williamsii)、トチュウ(Eucommia ulmoides、杜仲)、シマエゴノキ(Styrax sp)、レンギョウ(Forsythia suspensa)、エクストラバージンオリーブオイルのような薬用植物を含む数多くの植物に存在します。ニワトコ(Sambucus)属は、ヨーロッパ、アジア、北アフリカに広く分布し、伝統医学において打撲、骨折、浮腫に作用する鎮痛剤、抗ウイルス薬、抗炎症薬、ホメオスタシス薬、利尿薬として利用されています。ピノレジノールは、真菌の細胞膜に損傷を起こすことによって強力な抗真菌特性を示します。TNF-α産生を阻害(おそらくNF-κBおよびAP-1の阻害を通じて)することによって、抗酸化活性、と抗炎症活性を発現します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89525-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)