アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
InChI Key
PEYUIKBAABKQKQ-AFHBHXEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00705-50MG-PW:
SMB00705-10MG-PW:
SMB00705-VAR:
SMB00705-50MG:
SMB00705-BULK:
SMB00705-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)