スキップする
40674
ピノレシノール
≥95.0% (HPLC)
別名:
(+)-ピノレシノール, 4,4′-((1S,3aR,4S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,4-c]フラン-1,4-ジイル)ビス(2-メトキシフェノール), 4,4′-[(1S,3aR,4S,6aR)-テトラヒドロ-1H,3H-フロ[3,4-c]フラン-1,4-ジイル]ビス(2-メトキシフェノール)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥59,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H22O6
CAS番号:
分子量:
358.39
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
¥59,400
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc(O)c(OC)c4
InChI
1S/C20H22O6/c1-23-17-7-11(3-5-15(17)21)19-13-9-26-20(14(13)10-25-19)12-4-6-16(22)18(8-12)24-2/h3-8,13-14,19-22H,9-10H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
InChI key
HGXBRUKMWQGOIE-AFHBHXEDSA-N
General description
ピノレシノールは、さまざまな植物に含まれる二次代謝物、リグナンです。[1]構造的には、単純リグナンの1つで、二環性リングコアを形成するコニフェリルアルコールの二量体を含みます。[1]
Application
ピノレシノールは下記で使用されています:
  • 光ダイオードおよび質量TQD検出器を擁する超高速液体クロマトグラフィー(UPLC)を用いたライコムギ(X Triticosecale Wittmack)粒子由来のリグナンの定性および定量分析の標準物質として
  • ヒト乳癌MCF-7細胞の増殖に対するエストロゲン活性を検討するためのエンテロリグナン前駆体として[2]
  • Sesamum indicum L.種子の リグナン分析の標準物質として[3]
Biochem/physiol Actions
TNF-α産生を阻害することによって、抗酸化活性と抗炎症活性を発現します。
ピノレジノールは、トウニワトコ(Sambucus williamsii)、トチュウ(Eucommia ulmoides、杜仲)、シマエゴノキ(Styrax sp)、レンギョウ(Forsythia suspensa)、エクストラバージンオリーブオイルのような薬用植物を含む数多くの植物に存在します。ニワトコ(Sambucus)属は、ヨーロッパ、アジア、北アフリカに広く分布し、伝統医学において打撲、骨折、浮腫に作用する鎮痛剤、抗ウイルス薬、抗炎症薬、ホメオスタシス薬、利尿薬として利用されています。ピノレジノールは、真菌の細胞膜に損傷を起こすことによって強力な抗真菌特性を示します。TNF-α産生を阻害(おそらくNF-κBおよびAP-1の阻害を通じて)することによって、抗酸化活性、と抗炎症活性を発現します。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHL8952506709SMB00436
ピノレシノール phyproof® Reference Substance
PHL89525
ピノレシノール
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ピノレシノール
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)