Merck
PHL89547
trans-Caffeic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
trans-3,4-Dihydroxycinnamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥73,500
¥73,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥73,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O4
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1954563
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥73,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
InChI Key
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum crataegus hedera humulus melissa mentha pimpinella plantago primula salvia sambucus thymus valeriana
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89547-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)