スキップする
C7243
チコリ酸(Chicoric Acid)
≥95% (HPLC)
別名:
2,3-ジカフェオイル-L-酒石酸, チコリ酸(Cichoric acid)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,300
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥83,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H18O12
CAS番号:
分子量:
474.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
¥17,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)=O)C=C1O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
Application
  • ブロイラーにおけるチコリ酸を充填したジヒドロカフェー酸グラフトキトサンナノミセルの薬物動態と抗酸化活性。:この研究では、ブロイラーにおけるチコリ酸を含んだナノミセルの薬物動態と抗酸化特性を調査し、家禽の健康を改善する可能性を強調しています(Ren et al., 2024)。
  • 高尿酸血症と高脂血症を併発する Cichorium glandulosum の有効部位のスクリーニングとそのネットワーク薬理学的分析。:この研究では、ネットワーク薬理学的方法を使用して、高尿酸血症と高脂血症の治療に有効なチコリ酸を含む Cichorium glandulosum の成分を特定しています(Yang et al., 2024)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
15029T109251380
L(+)-酒石酸 ≥99.5%
Sigma-Aldrich
T109
L(+)-酒石酸
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
form
powder
form
powder
form
granular, powder or crystals
form
crystalline powder, crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under チコリ酸(Chicoric Acid)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
C7243-VAR: + C7243-10MG: + C7243-BULK: + C7243-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)