Merck
PHL89462
サリドロシド
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル β−D-グリコピラノシド, p-ヒドロキシフェネチル グリコピラノシド, チロソール a-(β-D-グリコピラノシド), ロジオロシド, ロドシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥73,900
¥73,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥73,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O7
CAS番号:
分子量:
300.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥73,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
ILRCGYURZSFMEG-RKQHYHRCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89462-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)