Merck
PHL89902
Rosin
phyproof® Reference Substance
別名:
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]oxane-3,4,5-triol, Chinese rosin W, Rosin X, Trans-cinnamyl O-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥112,000
¥112,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥112,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O6
CAS番号:
分子量:
296.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥112,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O6/c16-9-11-12(17)13(18)14(19)15(21-11)20-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,11-19H,8-9H2/b7-4+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
KHPCPRHQVVSZAH-GUNCLKARSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89902-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)