Merck
1605588
USP
ロザビン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ロサビジン, (2E)-3-フェニルプロプ-2-エン-1-yl 6-O-α-L-アラビノピラノシル-β-D-ルコピラノシド, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-フェニルプロパ-2-エノキシ]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-トリヒドロキシオキサン-2-イル]オキシメチル)オクサン-3,4,5-トリオール, (E)-3-フェニル-2-プロペンチル 6-O-a-L-アラビノピラノシル-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O10
CAS番号:
分子量:
428.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
rosavin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChI Key
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Rosavin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Rhodiola rosea Capsules
  • Powdered Rhodiola rosea Extract
  • Powdered Rhodiola rosea
  • Rhodiola rosea
  • Rhodiola crenulata Root and Rhizome Powder
  • Rhodiola crenulata Root and Rhizome Dry Extract
生物化学的/生理学的作用
ロサビンは抗鬱、抗不安、強壮効果を持つことで良く知られたグリコシド抗酸化剤であり、イワベンケイ属(ゴールデンルートまたは北極根)から抽出されます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1605588-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1