Merck
PHL89288
バレレン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
(2E)-3-[(4S,7R,7aR)-2,4,5,6,7,7a-ヘキサヒドロ-3,7-ジメチル-1H-インデン-4-イル]-2-メチル-2-プロペン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥59,300
¥59,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥59,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O2
CAS番号:
分子量:
234.33
Beilstein:
3138020
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥59,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CCC(C)=C1[C@@H](CC[C@H]2C)\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O2/c1-9-4-6-12(8-11(3)15(16)17)14-10(2)5-7-13(9)14/h8-9,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/b11-8+/t9-,12+,13-/m1/s1
InChI Key
FEBNTWHYQKGEIQ-SUKRRCERSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89288-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)