Merck
PHL89273
サクラネチン
phyproof® Reference Substance
別名:
4′-5-ジヒドロキシ-7-メトキシフラバノン, 7-O-メチルナリンゲニン, ナリンゲニン 7-O-メチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥51,600
¥51,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥51,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O5
CAS番号:
分子量:
286.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥51,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,14,17-18H,8H2,1H3/t14-/m0/s1
InChI Key
DJOJDHGQRNZXQQ-AWEZNQCLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アナリシスノート
For this product we use the non-stereospecific CAS number. It is expected that the natural enantiomer is predominant, however the substance is prone to racemization in solution. The product is therefore not specified stereospecifically and is only recommended to be used for non-stereospecific analysis.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89273-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)