Merck
PHL86416
(−)-Anomalin
phyproof® Reference Substance
別名:
(−)-Praeruptorin B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26O7
CAS番号:
分子量:
426.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)