Merck
PHL80700
ケンフェロール 3-O-β -ルチノシド
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン 3-ラムノグルコシド, ニコチフロリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O15
CAS番号:
分子量:
594.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-17(31)20(34)22(36)26(39-9)38-8-15-18(32)21(35)23(37)27(41-15)42-25-19(33)16-13(30)6-12(29)7-14(16)40-24(25)10-2-4-11(28)5-3-10/h2-7,9,15,17-18,20-23,26-32,34-37H,8H2,1H3/t9-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-/m0/s1
InChI Key
RTATXGUCZHCSNG-QHWHWDPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケンフェロール3-O-β-ルチノシドは、クレマチス品種の花から単離される苦味のあるフラボノール配糖体です。
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza lycium sambucus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80700-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)