Merck
PHL89194
Eriocitrin
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-3′,4′,5,7-テトラヒドロキシフラバノン-7-[6-O-(α-L-ラムノピラノシル)-β-D-グルコピラノシド]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥92,700
¥92,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥92,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H32O15
CAS番号:
分子量:
596.53
Beilstein:
1304401
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥92,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc(O)c4C(=O)C[C@H](Oc4c3)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O15/c1-9-20(32)22(34)24(36)26(39-9)38-8-18-21(33)23(35)25(37)27(42-18)40-11-5-14(30)19-15(31)7-16(41-17(19)6-11)10-2-3-12(28)13(29)4-10/h2-6,9,16,18,20-30,32-37H,7-8H2,1H3/t9-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI Key
OMQADRGFMLGFJF-MNPJBKLOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
レモン中に存在するフラボングリコシドです。急な運動の前に投与すると、肝臓グルタチオンの酸化還元状態を維持するのに役立ちました。エリオシトリンがない場合は著しく酸化体にシフトします。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha thymus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89194-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)