Merck
02660590
Eriocitrin
primary reference standard
別名:
(S)-3',4',5,7-テトラヒドロキシフラバノン-7-[6-O-(α-L-ラムノピラノシル)-β-D-グルコピラノシド]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥122,000
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥122,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H32O15
CAS番号:
分子量:
596.53
Beilstein:
1304401
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc(O)c4C(=O)C[C@H](Oc4c3)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O15/c1-9-20(32)22(34)24(36)26(39-9)38-8-18-21(33)23(35)25(37)27(42-18)40-11-5-14(30)19-15(31)7-16(41-17(19)6-11)10-2-3-12(28)13(29)4-10/h2-6,9,16,18,20-30,32-37H,7-8H2,1H3/t9-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI Key
OMQADRGFMLGFJF-MNPJBKLOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
生物化学的/生理学的作用
レモン中に存在するフラボングリコシドです。急な運動の前に投与すると、肝臓グルタチオンの酸化還元状態を維持するのに役立ちました。エリオシトリンがない場合は著しく酸化体にシフトします。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha thymus
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Su-Chen Ho et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 71, 176-182 (2014-06-24)
Inhibiting microglial activation-mediated neuroinflammation has become a convincing target for the development of functional foods to treat neurodegenerative diseases. Tangerine peel (Citri reticulatae pericarpium) has potent anti-inflammatory capacity; however, its anti-neuroinflammatory capacity and the corresponding active compounds remain unclear. To
Marely G Figueroa-Pérez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(49), 12027-12033 (2014-12-03)
Peppermint (Mentha piperita) infusions represent an important source of antioxidants, which can be enhanced by inducing abiotic stress in plants. The aim of this study was to evaluate the effect of drought stress on peppermint cultivation as well as the
Wanpeng Xi et al.
Food chemistry, 161, 230-238 (2014-05-20)
China is one of the most important diversity centres of the genus Citrus L. and is particularly rich in pummelo germplasm. In this study, the flavonoids in the peels and pulps of 28 Chinese local pummelos and four grapefruits were