Merck
PHL86064
Salicortin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥96,910
¥96,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥96,910
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O10
CAS番号:
分子量:
424.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥96,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@H]1OC2=C(COC([C@]3(O)C=CCCC3=O)=O)C=CC=C2)CO)O)O
InChI
1S/C20H24O10/c21-9-13-15(23)16(24)17(25)18(30-13)29-12-6-2-1-5-11(12)10-28-19(26)20(27)8-4-3-7-14(20)22/h1-2,4-6,8,13,15-18,21,23-25,27H,3,7,9-10H2/t13-,15-,16+,17-,18-,20?/m1/s1
InChI Key
CZDNLUMNELLDDD-QZFWYPLZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86064-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)