Merck
PHL85771
Securinine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥50,680
¥50,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥50,680
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO2
CAS番号:
分子量:
217.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥50,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1O[C@@]23C[C@@H](C=CC2=C1)N4CCCC[C@H]34
InChI
1S/C13H15NO2/c15-12-7-9-4-5-10-8-13(9,16-12)11-3-1-2-6-14(10)11/h4-5,7,10-11H,1-3,6,8H2/t10-,11-,13+/m1/s1
InChI Key
SWZMSZQQJRKFBP-WZRBSPASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
セクリニンは、p73タンパク質の発現を増加させることが判明したGABAA受容体アンタゴニストです。
セクリニンは、昔からの民間薬に広く見られるアルカロイドです。GABAAアンタゴニストとして長く知られているセクリニンは、p53タンパク質を上方制御し、関連する族のメンバーであるp73タンパク質をp53に依存して調整することにより、HCT116 p53(-) 細胞内にp73を誘導するとともにp53(+)細胞を下方制御することが最近判明しました。選択的に癌細胞を狙う上で、アポトーシス促進性タンパク質p73がp53細胞中でしか誘導されないことを利用できる可能性があります。セクリニンは、RKO大腸癌細胞中にp53非依存、p73依存アポトーシスを誘導することが判明しました。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL85771-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)