Merck
PHL83244
Manassantin B
phyproof® Reference Substance
別名:
Saucernetin B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥142,000
¥142,000
出荷予定日2025年4月21日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥142,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H48O11
CAS番号:
分子量:
716.81
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥142,000
出荷予定日2025年4月21日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@H](C2=CC=C(O[C@H](C)[C@H](O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C(OC)=C2)O[C@@H]1C5=CC(OC)=C(O[C@H](C)[C@H](O)C6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C=C5
InChI Key
GSWZMFDCPMPHDL-FZBBBUCASA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83244-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)