Merck
PHL80366
バコシド A3
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β,16β,23R)-16,23:16,30-ジエポキシ-20-ヒドロキシダンマラ-24-エン-3-イルO-α-L-アラビノフラノシル-(1→2)-O-[β-D-グルコピラノシル-(1→3)]-β-D-グルコピラノシド, ジュジュボゲニン 3-O-[α-L-アラビノフラノシル-(1→2)-O-[β-D-グルコピラノシル-(1→3)]-β-D-グルコピラノシド]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥157,000
¥157,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥157,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H76O18
CAS番号:
分子量:
929.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥157,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\[C@H]1C[C@](C)(O)[C@@H]2[C@H]3CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@@]39CO[C@@]2(C9)O1
InChI
1S/C47H76O18/c1-21(2)14-22-15-45(7,57)38-23-8-9-28-43(5)12-11-29(42(3,4)27(43)10-13-44(28,6)46(23)19-47(38,65-22)58-20-46)62-41-37(64-39-34(55)31(52)25(17-49)60-39)36(32(53)26(18-50)61-41)63-40-35(56)33(54)30(51)24(16-48)59-40/h14,22-41,48-57H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,34+,35+,36-,37+,38-,39-,40-,41-,43-,44+,45-,46-,47-/m0/s1
InChI Key
CDEVGTJBRPBOPH-INTDMYAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80366-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)