Merck
PHL85760
Nepodin
phyproof® Reference Substance
別名:
2-Acetyl-1,8-dihydroxy-3-methylnaphthalene, 1-(1,8-Dihydroxy-3-methyl-2-naphthalenyl)ethanone, Dianellidin, Musizine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥64,800
¥64,800
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O3
CAS番号:
分子量:
216.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC1=C(C(C)=O)C(C)=CC2=CC=CC(O)=C21
InChI
1S/C13H12O3/c1-7-6-9-4-3-5-10(15)12(9)13(16)11(7)8(2)14/h3-6,15-16H,1-2H3
InChI Key
DMLHPCALHMPJHS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85760-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)