Merck
PHL85747
Glucolimnanthin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
m-Methoxyglucotropaeolin potassium salt, Potassium m-methoxybenzylglucosinolate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20KNO10S2
CAS番号:
分子量:
477.55
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2cc(ccc2)OC)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c1-24-9-4-2-3-8(5-9)6-11(16-26-28(21,22)23)27-15-14(20)13(19)12(18)10(7-17)25-15;/h2-6,10,12-20H,7H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t10-,12-,13+,14-,15+;/m1./s1
InChI Key
ZJQZGEHWEPCOAP-CPPSCNBISA-M
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85747-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)