Merck
PHL80486
リコカルコンA
phyproof® Reference Substance
別名:
(E)-3-[5-(1,1-ジメチル-2-プロペニル)-4-ヒドロキシ-2-メトキシフェニル]-1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロペン-1-オン, 4′,4-ジヒドロキシ-3-α,α-ジメチルアリル-6-メトキシカルコン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥88,170
¥88,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥88,170
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O4
CAS番号:
分子量:
338.40
Beilstein:
4534154
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥88,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(O)c(cc1\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2)C(C)(C)C=C
InChI
1S/C21H22O4/c1-5-21(2,3)17-12-15(20(25-4)13-19(17)24)8-11-18(23)14-6-9-16(22)10-7-14/h5-13,22,24H,1H2,2-4H3/b11-8+
InChI Key
KAZSKMJFUPEHHW-DHZHZOJOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80486-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)