Merck
PHL89793
Sinalbin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
p-Hydroxybenzylglucosinolate potassium salt, Glucosinalbin potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥75,200
¥75,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥75,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18KNO10S2
CAS番号:
分子量:
463.52
Beilstein:
5708542
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥75,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](S/C(CC2=CC=C(O)C=C2)=N/OS(=O)(O[K])=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89793-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)