Merck
PHL85722
Berberrubine chloride
phyproof® Reference Substance
別名:
5,6-Dihydro-9-hydroxy-10-methoxybenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium chloride, 9-Berberoline chloride, 9-Demethoxy 9-hydroxyberberinium chloride, Beroline chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥73,900
¥73,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥73,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16ClNO4
CAS番号:
分子量:
357.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥73,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
Cl.N21CCc3c(cc5c(c3)OCO5)C2=CC4=CC=C(C(=O)C4=C1)OC
InChI
1S/C19H15NO4.ClH/c1-22-16-3-2-11-6-15-13-8-18-17(23-10-24-18)7-12(13)4-5-20(15)9-14(11)19(16)21;/h2-3,6-9H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI Key
GYFSYEVKFOOLFZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85722-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)