This product is provided in its free-amine form without a counter ion, e.g., an anion bound to it.
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
, White to very dark grey
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[n+]21c(cc4c(c2)c(c(cc4)OC)OC)c3c(cc(c(c3)O)O)CC1
InChI
1S/C19H17NO4/c1-23-18-4-3-11-7-15-13-9-17(22)16(21)8-12(13)5-6-20(15)10-14(11)19(18)24-2/h3-4,7-10,22H,5-6H2,1-2H3/p+1
InChI Key
HVTCKKMWZDDWOY-UHFFFAOYSA-O
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3257-5MG:
SML3257-VAR:
SML3257-BULK:
SML3257-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)