スキップする
SML1002
Sinomenine hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(9a,13a,14a)-7,8-Didehydro-4-hydroxy-3,7-dimethoxy-17-methyl-morphinan-6-one hydrochloride, Cucoline hydrochloride, Kukolin hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥19,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H23NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
365.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥19,800
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
plant (Sinomenium acutum)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -70 to -90°, c = 1 in H2O
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=CC(C2)=C1[C@]3(CC(C(OC)=C4)=O)[C@@]4([H])[C@H]2N(C)CC3.Cl
InChI
1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19;/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3;1H/t12-,13+,19-;/m1./s1
InChI key
YMEVIMJAUHZFMW-VUIDNZEBSA-N
Biochem/physiol Actions
Sinomenine is a herbal medicine used to treat inflammatory diseases like rheumatoid arthritis. Sinomenine had anti-inflammatory effects in several animal models of inflammation, and inhibits mast cell degranulation and histamine release. Additionally, Sinomenine potentiates renewal of human embryonic stem cells.
Sinomenine is a herbal medicine used to treat inflammatory diseases.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHL89794
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
-
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sinomenine hydrochloride
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML1002-VAR: + SML1002-BULK: + SML1002-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)