Merck
PHL84768
Curzerene
phyproof® Reference Substance
別名:
Isofuranogermacrene, Isogermafurene, Neocurzerene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O
CAS番号:
分子量:
216.32
UNSPSCコード:
41116107
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84768-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)