Merck
SMB00149
Sigma-Aldrich
クエルセチン 3-グルクロニド
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラボン 3-グルクロニド, クエルシツロン, クエルセチン 3-O-β-D-グルクロニド, ミケリアニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥43,600
¥43,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥43,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O13
CAS番号:
分子量:
478.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥43,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
InChI Key
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Quercetin 3-glucuronide is a natural product derived from a plant source. Quercetin is an important flavonoid present in most of the vegetables including onion.[1] It is one of the polyphenol metabolites that is found to be localized to the brain.[2]
生物化学的/生理学的作用
Quercetin 3-glucuronide might reduce the risk of developing Alzheimer′s disease dementia. It is found to prevent the formation of β-amyloid (Aβ) peptides in mouse model.[2] Quercetin 3-glucuronide is a metabolic product of dietary quercetin, which occurs in intestinal mucosa and liver. Quercetin 3-glucuronide possess antioxidant activity and is known to have a protective action on LDL (low density lipoprotein) oxidation.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00149-BULK:
SMB00149-1MG:
SMB00149-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antioxidant capacity of albumin-bound quercetin metabolites after onion consumption in humans
Murota K, et al.
The Journal of Medical Investigation, 54(3,4) (2007)
Lap Ho et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(2), 769-781 (2012-10-26)
Epidemiological and preclinical studies indicate that polyphenol intake from moderate consumption of red wines may lower the relative risk for developing Alzheimer's disease (AD) dementia. There is limited information regarding the specific biological activities and cellular and molecular mechanisms by