Merck
PHL84257
Sibiricose A5
phyproof® Reference Substance
別名:
3-O-Feruloylsucrose, Arillanin B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥76,160
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥76,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O14
CAS番号:
分子量:
518.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)OC)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO
InChI
1S/C22H30O14/c1-32-12-6-10(2-4-11(12)26)3-5-15(27)34-20-17(29)14(8-24)35-22(20,9-25)36-21-19(31)18(30)16(28)13(7-23)33-21/h2-6,13-14,16-21,23-26,28-31H,7-9H2,1H3/b5-3+/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
InChI Key
ZPEADZHVGOCGKH-YQTDNFGYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84257-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)