Merck
PHL82481
オーラプテン
phyproof® Reference Substance
別名:
7-[[(2E)-3,7-ジメチル-2,6-オクタジエン-1-イル]オキシ]-2H-1-ベンゾピラン-2-オン, 7-ゲラニルオキシクマリン, オーラプテン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥64,300
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥64,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O3
CAS番号:
分子量:
298.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C19H22O3/c1-14(2)5-4-6-15(3)11-12-21-17-9-7-16-8-10-19(20)22-18(16)13-17/h5,7-11,13H,4,6,12H2,1-3H3/b15-11+
InChI Key
RSDDHGSKLOSQFK-RVDMUPIBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
オーラプテンは、ACAT阻害剤であり、エストロゲン受容体モジュレーターでもあります。
オーラプテンは、ACAT阻害剤としても作用するエストロゲン受容体モジュレーターです。いくつかの異種移植片および化学的に誘発されたマウス腫瘍モデルにおいて、抗腫瘍作用を示します。オーラプテンは、癌細胞株においてアポトーシスを誘導し、抗増殖性を示します。PPARに対してアゴニスト特性を示し、ACATを阻害することによって脂質およびコレステロールの産生を妨げます(IC50 = 4 μM)。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82481-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)