Merck
PHL83529
Orientin 2′′-galactoside
phyproof® Reference Substance
別名:
2′′-O-Galactosylorientin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥76,160
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥76,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O16
CAS番号:
分子量:
610.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)c3c4c(c(cc3O)O)C(=O)C=C(O4)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H30O16/c28-6-15-20(36)22(38)26(43-27-23(39)21(37)19(35)16(7-29)42-27)25(41-15)18-12(33)4-11(32)17-13(34)5-14(40-24(17)18)8-1-2-9(30)10(31)3-8/h1-5,15-16,19-23,25-33,35-39H,6-7H2/t15-,16+,19-,20-,21-,22+,23+,25+,26-,27-/m1/s1
InChI Key
QQBFHNKJGBCSLG-KLYXJHKJSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83529-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)