Merck
PHL84156
Sinapine chloride
phyproof® Reference Substance
別名:
Sinapic acid choline ester chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24ClNO5
CAS番号:
分子量:
345.82
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C=Cc1cc(c(c(c1)OC)O)OC)(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO5.ClH/c1-17(2,3)8-9-22-15(18)7-6-12-10-13(20-4)16(19)14(11-12)21-5;/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;1H
InChI Key
XKMPOGBKXGSVAO-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84156-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)