Merck
PHL84096
トロピン
phyproof® Reference Substance
別名:
3-トロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥38,820
¥38,820
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥38,820
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO
CAS番号:
分子量:
141.21
Beilstein:
80188
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥38,820
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](O)C2
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
InChI Key
CYHOMWAPJJPNMW-JIGDXULJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84096-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)