Merck
PHL84090
exo-6-ヒドロキシトロピノン
phyproof® Reference Substance
別名:
exo-6-Hydroxytropinone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥42,380
¥42,380
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥42,380
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO2
CAS番号:
分子量:
155.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,380
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
120-121 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@@H]2C[C@H](O)[C@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-6(10)4-7(9)8(11)3-5/h5,7-8,11H,2-4H2,1H3/t5-,7+,8-/m0/s1
InChI Key
UOHSTKWPZWFYTF-ARDNSNSESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84090-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)