Merck
PHL84089
Nortropinone hydrochloride
phyproof® Reference Substance
別名:
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride, Desmethyltropinone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥38,820
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥38,820
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO · HCl
CAS番号:
分子量:
161.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H2]1C2CCC1CC(=O)C2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H
InChI Key
MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84089-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)