Merck
PHL83880
Obtusifolin
phyproof® Reference Substance
別名:
2,8-Dihydroxy-1-methoxy-3-methyl-9,10-anthracenedione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C(C(C(OC)=C(O)C(C)=C2)=C2C3=O)=O)C3=CC=C1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-6-9-12(16(21-2)13(7)18)15(20)11-8(14(9)19)4-3-5-10(11)17/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI Key
NYRXUBDGDSRBGB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83880-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)